Få mere at vide
Ytterbium(III)oxid, REacton™, 99,99% (REO)
Beskrivelse
Ytterbium(III)oxid tjener som et dopingmiddel for silikatmineralkrystaller i lasere og et farvestof til glas og emaljer. Det bruges til fremstilling af optiske fibre og specielle typer legeringer. Det bruges til fremstilling af chirale ytterbiumkomplekser, der bruges som katalysatorer til enantioselektiv organisk syntese med høje udbytter. Det finder anvendelse i optiske, elektroniske og keramiske industrier. Det bruges som tilsætningsstoffer til fluorescerende pulver og til fremstilling af magnetiske bobler i computere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ytterbium(III) oxide |
| Smeltepunkt | 2227 °C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Analyseprocentområde | 99,99% (REO) |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Tæthed | 9.2 g/mL |
| Merck Index | 14,10105 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i varme fortyndede syrer. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 394.08 |
| Vis mere |