Få mere at vide
Ytterbium(III)oxid, 99,99%, (spormetalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11631399 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11631399 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 11631399 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 264300100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 1314-37-0 | O3Yb2 | 394.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ytterbium(III) oxide
Smeltepunkt 2346,0 °C
Navn note 99%
CAS 1314-37-0
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.99%
Molekylær formel O3Yb2
Lineær formel Yb2O3
MDL nummer MFCD00011290
Merck Index 14,10105
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i varme fortyndede syrer
InChI nøgle UZLYXNNZYFBAQO-UHFFFAOYSA-N
SMIL [O--].[O--].[O--].[Yb+3].[Yb+3]
IUPAC navn diytterbium(3+)trioxidandiid
Molekylvægt (g/mol) 394.09
Formel vægt 394.08
Procent renhed 99.99%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Tæthed 9.17