Få mere at vide
Ytterbium(III)oxid, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11313318
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11313318 25 g 25g
11303318 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313318 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036252.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 1314-37-0 | O3Yb2 | 394,09 g/mol
Ytterbium(III)oxid anvendes til adskillige fiberforstærkere og fiberoptiske teknologier. Ytterbiumoxid af høj renhed anvendes i vid udstrækning som dopingmiddel til granatkrystaller i lasere, et vigtigt farvestof i glas og porcelænsemaljeglasurer. Da Ytterbium Oxide har en væsentlig højere emissivitet i det infrarøde område, opnås en højere strålingsintensitet med Ytterbium-baserede nyttelaster.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-37-0
Molekylær formel O3Yb2
Molekylvægt (g/mol) 394.09
MDL nummer MFCD00011290
InChI nøgle UZLYXNNZYFBAQO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diytterbium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Yb+3].[Yb+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ytterbium oxide
Smeltepunkt 2227 °C
Fysisk form Sintered Lump
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99,9% (REO)
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand, moderat opløselig i stærke mineralsyrer.
Formel vægt 394.08
Tæthed 9.2 g/mL