Få mere at vide
Ytterbium(III) oxide, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11303318
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11303318
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036252.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1314-37-0 | O3Yb2 | 394.09 g/mol
Ytterbium(III)oxid anvendes til adskillige fiberforstærkere og fiberoptiske teknologier. Ytterbiumoxid af høj renhed anvendes i vid udstrækning som dopingmiddel til granatkrystaller i lasere, et vigtigt farvestof i glas og porcelænsemaljeglasurer. Da Ytterbium Oxide har en væsentlig højere emissivitet i det infrarøde område, opnås en højere strålingsintensitet med Ytterbium-baserede nyttelaster.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-37-0
Molekylær formel O3Yb2
Molekylvægt (g/mol) 394.09
MDL nummer MFCD00011290
InChI nøgle UZLYXNNZYFBAQO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diytterbium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Yb+3].[Yb+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ytterbium oxide
Smeltepunkt 2227°C
Fysisk form Sintered Lump
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.9% (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water,moderately soluble in strong mineral acids.
Formel vægt 394.08
Tæthed 9.2