Få mere at vide
Ytterbium(III) nitrate hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Artikelnummer. p-7048672
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11366228
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011196.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ytterbium(III)nitrathydrat, bruges som en forløber for nanoskalabelægninger af kulstofkompositter. Kilde til yttrium bruges til at fremstille yttrium-baserede overfladeaktive mesofaser, som er lovende som adsorberende midler såvel som for optisk funktionelle arter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00149883
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ytterbium(III) nitrate hydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN1477
Merck Index 14,10105
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 359.05 (Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton
Følsomhed Hygroscopic