Få mere at vide
Ytterbium(III) nitrate hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Beskrivelse
Ytterbium(III)nitrathydrat, bruges som en forløber for nanoskalabelægninger af kulstofkompositter. Kilde til yttrium bruges til at fremstille yttrium-baserede overfladeaktive mesofaser, som er lovende som adsorberende midler såvel som for optisk funktionelle arter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ytterbium(III) nitrate hydrate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinske aggregater |
| Mængde | 10 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| FN nummer | UN1477 |
| Merck Index | 14,10105 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 359.05 (Anhydrous) |
| Procent renhed | 99.99% |
| Vis mere |