Få mere at vide
Ytterbium(III)nitrathydrat, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049103
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11357637
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012901.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ytterbium(III)nitrathydrat bruges som en forløber for nanoskalabelægninger af kulstofkompositter. Ytterbium +3 ionen anvendes som dopingmateriale i faststoflasere og dobbeltbeklædte fiberlasere. Det bruges også til at fremstille yttrium-baserede overfladeaktive mesofaser, som har adsorberende såvel som optisk funktionelle egenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00149883
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ytterbium(III) nitrate hydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN1477
Merck Index 14,10105
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 359.05 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Følsomhed Hygroscopic
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ytterbium(III) nitrate hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Ytterbium nitrate