Få mere at vide
Ytterbium(III)nitrathydrat, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Ytterbium(III)nitrathydrat bruges som en forløber for nanoskalabelægninger af kulstofkompositter. Ytterbium +3 ionen anvendes som dopingmateriale i faststoflasere og dobbeltbeklædte fiberlasere. Det bruges også til at fremstille yttrium-baserede overfladeaktive mesofaser, som har adsorberende såvel som optisk funktionelle egenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ytterbium(III) nitrate hydrate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 50 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| FN nummer | UN1477 |
| Merck Index | 14,10105 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 359.05 (Anhydrous) |
| Procent renhed | 99.9% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ytterbium(III) nitrate hydrate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Ytterbium nitrate