Learn More
Ytterbium(III) isopropoxide
Product Code. 11364487
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11364487 5 g 5g
11354487 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11364487 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 039579.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6742-69-4 | C9H24O3Yb | 353.342 g/mol
Yttrium(III)tris(isopropoxid) er en katalysator for stereoselektive konjugatadditionsreaktioner, ringåbningspolymerisering, generering af reaktive enolater, allylisk substitution og cyano-phosphorylering af enoner og syntese af nanokompositter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6742-69-4
Molekylær formel C9H24O3Yb
Molekylvægt (g/mol) 353.342
MDL nummer MFCD00145532
InChI nøgle IVGMSSQGEVYWID-UHFFFAOYSA-N
Synonym propan-2-ol; ytterbium, tris isopropanolato ytterbium
PubChem CID 50912003
IUPAC navn propan-2-ol;ytterbium
SMIL CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Yb]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ytterbium(III) isopropoxide
Smeltepunkt 200°C (decomposition)
Kogepunkt 190°C to 200°C (0.2 mmHg)(sublimation)
Lugt Odorless
Emballage Ampul
Lineær formel Yb[OCH(CH3)2]3
Mængde 5 g
FN nummer UN2925
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water. Soluble in hexane,toluene,and THF.
Formel vægt 350.31
Fysisk form Pulver