Få mere at vide
Ytterbium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.99% (REO)
Artikelnummer. p-7048669
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11366218
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011189.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13760-80-0 | F3Yb | 230.04 g/mol
Ytterbium(III)fluorid anvendes til fremstilling og undersøgelse af fluorerede glas. Desuden anvendes det som et laboratoriereagens og i optiske glas og strukturel keramik. Det finder anvendelse i katalysatorer, elektriske komponenter og fotooptiske materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13760-80-0
Molekylær formel F3Yb
Molekylvægt (g/mol) 230.04
MDL nummer MFCD00049615
InChI nøgle XASAPYQVQBKMIN-UHFFFAOYSA-K
Synonym ytterbium 3+ trifluoride, ytterbium 3+ ion trifluoride, acmc-209ceg, ytterbium iii ; fluoride, fluoride, fluoride, yb, fluoride, ytterbium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 10g
PubChem CID 21694467
SMIL [F-].[F-].[F-].[Yb+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ytterbium(III) fluoride
Smeltepunkt 1157°C
Navn note Anhydrous
Fysisk form Lump/Powder
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3288
Opløselighedsinformation Slightly soluble in strong mineral acids. Insoluble in water.
IUPAC navn ytterbium(3+)trifluorid
Formel vægt 230.04
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 8.2 g/mL