Få mere at vide
Ytterbium(III)fluorid, vandfri, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386898
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11386898 50 g 50g
11376898 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11386898 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013651.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13760-80-0 | Molekylformel: F3Yb | Molekylvægt: 230,04 g/mol
Ytterbium(III)-fluorid anvendes til fremstilling af laserkrystaller. Det anvendes i keramik, glas og fosforer. Det anvendes også i forbindelse med fremstilling og studier af fluorerede glas. Det anvendes som katalysatorer i alkylering, hydrogenering og polymerisation.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13760-80-0
Molekylær formel F3Yb
Molekylvægt (g/mol) 230.04
MDL nummer MFCD00049615
InChI nøgle XASAPYQVQBKMIN-UHFFFAOYSA-K
Synonym ytterbium 3+ trifluoride, ytterbium 3+ ion trifluoride, acmc-209ceg, ytterbium iii ; fluoride, fluoride, fluoride, yb, fluoride, ytterbium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 10g
PubChem CID 21694467
IUPAC navn ytterbium(3+);trifluorid
SMIL [F-].[F-].[F-].[Yb+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ytterbium(III) fluoride
Smeltepunkt 1157 °C
Navn note Vandfri
Fysisk form Klump/Pulver
Mængde 50 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Assay Procent Noter (REO)
Tæthed 8.2 g/mL
FN nummer UN3288
Opløselighedsinformation Moderat opløseligt i stærke mineralsyrer. Uopløselig i vand.
Formel vægt 230.04
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton