Få mere at vide
Ytterbium(III)fluorid, vandfri, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Ytterbium(III)fluorid bruges i laboratoriereagenser, optiske glas, strukturel keramik, katalysatorer, elektriske komponenter og fotooptisk materiale. Det bruges også til fremstilling og undersøgelse af fluorerede glas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ytterbium(III) fluoride |
| Smeltepunkt | 1157°C |
| Navn note | Anhydrous |
| Fysisk form | Pieces |
| Mængde | 10 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| FN nummer | UN3288 |
| Opløselighedsinformation | Soluble moderately in strong mineral acids. Insoluble in water. |
| IUPAC navn | ytterbium(3+)trifluorid |
| Formel vægt | 230.04 |
| Vis mere |