Få mere at vide
Ytterbium(III) fluorid, vandrigt, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11344128
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11344128 50 g 50g
11334128 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11344128 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041423.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
For vakuumdeponering | CAS: 13760-80-0 | F3Yb | 230,04 g/mol
Ytterbium(III)fluorid bruges i laboratoriereagenser, optiske glas, strukturel keramik, katalysatorer, elektriske komponenter og fotooptisk materiale. Det bruges også til fremstilling og undersøgelse af fluorerede glas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13760-80-0
Molekylær formel F3Yb
Molekylvægt (g/mol) 230.04
MDL nummer MFCD00049615
InChI nøgle XASAPYQVQBKMIN-UHFFFAOYSA-K
Synonym ytterbium 3+ trifluoride, ytterbium 3+ ion trifluoride, acmc-209ceg, ytterbium iii ; fluoride, fluoride, fluoride, yb, fluoride, ytterbium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 10g
PubChem CID 21694467
SMIL [F-].[F-].[F-].[Yb+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ytterbium(III) fluoride
Smeltepunkt 1157 °C
Navn note Vandfri
Fysisk form Brikker
Mængde 50 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Assay Procent Noter (REO)
Tæthed 8.2 g/mL
FN nummer UN3288
Opløselighedsinformation Moderat opløseligt i stærke mineralsyrer. Uopløselig i vand.
IUPAC navn ytterbium(3+);trifluorid
Formel vægt 230.04
Procent renhed 99.9%