Få mere at vide
Ytterbium(III) chloride, ultra dry, 99.99% (REO)
Artikelnummer. p-4904570
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11308588
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040653.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10361-91-8 | YbCl3
Anvendes som laboratoriereagens, optiske glas, strukturel keramik, katalysatorer, elektriske komponenter og fotooptisk materiale. Påført med NiCl2 for at danne en meget effektiv katalysator til reduktiv dehalogenering af arylhalogenider. Ytterbium(III)chlorid er en kraftfuld katalysator til dannelse af acetaler ved hjælp af trimethylorthoformiat og bruges også til at spore fordøjelse hos dyr.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10361-91-8
Molekylær formel YbCl3
MDL nummer MFCD00011288
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ytterbium(III) chloride
Smeltepunkt 854°C
Navn note ultra dry
Farve Hvid
Fysisk form Perler
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.99% (REO)
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 279.4
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic