Få mere at vide
Ytterbium(III) chloride, ultra dry, 99.99% (REO)
Artikelnummer. 11308588
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11308588 5 g 5g
11318588 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11308588 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040653.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10361-91-8 | YbCl3
Anvendes som laboratoriereagens, optiske glas, strukturel keramik, katalysatorer, elektriske komponenter og fotooptisk materiale. Påført med NiCl2 for at danne en meget effektiv katalysator til reduktiv dehalogenering af arylhalogenider. Ytterbium(III)chlorid er en kraftfuld katalysator til dannelse af acetaler ved hjælp af trimethylorthoformiat og bruges også til at spore fordøjelse hos dyr.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10361-91-8
Molekylær formel YbCl3
MDL nummer MFCD00011288
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ytterbium(III) chloride
Smeltepunkt 854°C
Navn note ultra dry
Farve Hvid
Fysisk form Perler
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.99% (REO)
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 279.4
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic