Få mere at vide
Ytterbium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Beschreibung
Ytterbium(III)chloridhydrat bruges som katalysator i organisk kemisk syntese. Det bruges også til at spore fordøjelsen hos dyr. Den katalytiske natur af denne forbindelse har også en anvendelse i DNA-mikroarrays.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Ytterbium(III) chloride hydrate |
| Smeltepunkt | 150°C to 155°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinske aggregater |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | 99.99% (REO) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 279.40 (Anhydrous) |
| Lugt | Odorless |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Mehr anzeigen |