Få mere at vide
Ytterbium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Artikelnummer. 11346228
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11346228
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011194.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cl3H2OYb, CAS Number-19423-87-1, acmc-1bo6s, ytterbium 3+ chloride-water 1/3/1, ytterbium 3+ ion hydrate trichloride, ytterbium iii chloride hydrate, 50g, 99.99% (REO), White, 2.58, 233-800-5, 279.40 (Anhydrous), H315-H319-H335 | CAS: 19423-87-1 | Cl3Yb | 279.40 g/mol
Ytterbium(III)chloridhydrat bruges som katalysator i organisk kemisk syntese. Det bruges også til at spore fordøjelsen hos dyr. Den katalytiske natur af denne forbindelse har også en anvendelse i DNA-mikroarrays.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19423-87-1
Molekylær formel Cl3Yb
Molekylvægt (g/mol) 279.40
MDL nummer MFCD00149885
InChI nøgle CKLHRQNQYIJFFX-UHFFFAOYSA-K
Synonym ytterbium iii chloride hydrate, acmc-1bo6s, ytterbium 3+ ion hydrate trichloride, ytterbium 3+ chloride-water 1/3/1
PubChem CID 71317291
IUPAC navn ytterbium(3+);trichlorid;hydrat
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Yb+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ytterbium(III) chloride hydrate
Smeltepunkt 150°C to 155°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.99% (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 279.40 (Anhydrous)
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.58