Få mere at vide
Ytterbium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Beskrivelse
Ytterbium(III)chloridhydrat bruges som en effektiv katalysator til fremstilling af acetaler ved at reagere med trimethylorthoformiat. Det reagerer med N-alkylsalicylideneiminer for at fremstille yttrium(III) Schiff-basekomplekser. Det er meget udbredt som NMR-skiftreagens, calciumionprobe og i DNA-mikroarrays. Dens vandfri form fungerer som en Lewis syre og katalyserer alkyleringsreaktionerne såsom aldolreaktion og Pictet-Spengler-reaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ytterbium(III) chloride hydrate |
| Smeltepunkt | 150°C to 155°C |
| Farve | Grøn |
| Fysisk form | Wet Crystalline Aggregates |
| Mængde | 10 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Merck Index | 14,10105 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| IUPAC navn | ytterbium(3+);trichlorid;hydrat |
| Formel vægt | 279.40 (Anhydrous) |
| Vis mere |