Få mere at vide
Ytterbium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Beskrivelse
Ytterbium(III)chloridhydrat bruges som en effektiv katalysator til fremstilling af acetaler ved at reagere med trimethylorthoformiat. Det reagerer med N-alkylsalicylideneiminer for at fremstille yttrium(III) Schiff-basekomplekser. Det er meget udbredt som NMR-skiftreagens, calciumionprobe og i DNA-mikroarrays. Dens vandfri form fungerer som en Lewis syre og katalyserer alkyleringsreaktionerne såsom aldolreaktion og Pictet-Spengler-reaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ytterbium(III) chloride hydrate |
| Smeltepunkt | 150°C to 155°C |
| Farve | Grøn |
| Fysisk form | Wet Crystalline Aggregates |
| Mængde | 50 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Merck Index | 14,10105 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| IUPAC navn | ytterbium(3+)trichlorid |
| Formel vægt | 279.40 (Anhydrous) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ytterbium(III) chloride hydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Ytterbium(III) chloride hydrate