Få mere at vide
Ytterbium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11326228
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11326228 10 g 10g
11336228 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11326228 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011193.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19423-87-1 | Cl3Yb | 279.40 g/mol
Ytterbium(III)chloridhydrat bruges som en effektiv katalysator til fremstilling af acetaler ved at reagere med trimethylorthoformiat. Det reagerer med N-alkylsalicylideneiminer for at fremstille yttrium(III) Schiff-basekomplekser. Det er meget udbredt som NMR-skiftreagens, calciumionprobe og i DNA-mikroarrays. Dens vandfri form fungerer som en Lewis syre og katalyserer alkyleringsreaktionerne såsom aldolreaktion og Pictet-Spengler-reaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19423-87-1
Molekylær formel Cl3Yb
Molekylvægt (g/mol) 279.40
MDL nummer MFCD00149885
InChI nøgle CKLHRQNQYIJFFX-UHFFFAOYSA-K
Synonym ytterbium iii chloride hydrate, acmc-1bo6s, ytterbium 3+ ion hydrate trichloride, ytterbium 3+ chloride-water 1/3/1
PubChem CID 71317291
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Yb+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ytterbium(III) chloride hydrate
Smeltepunkt 150°C to 155°C
Farve Grøn
Fysisk form Wet Crystalline Aggregates
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,10105
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn ytterbium(3+);trichlorid;hydrat
Formel vægt 279.40 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.58 g/mL