Få mere at vide
Ytterbium(III) chloride hexahydrate, 99.99+%, (trace metal basis)
Artikelnummer. p-4258730 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 10526630
Brand: Thermo Scientific Acros 437180100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10035-01-5 | Cl3Yb·6H2O | 387.48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10035-01-5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ytterbium(III) chloride hexahydrate
Farve Brun til Brun-Rød
Fysisk form Krystaller
Mængde 10 g
Renhedsgrad noter For trace metal basis analysis
Analyseprocentområde 99.99+%
Molekylær formel Cl3Yb·6H2O
Lineær formel YbCl3·6H2O
Formel vægt 387.48
Procent renhed ≥99.99%
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ytterbium(III) chloride hexahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.