Få mere at vide
Ytterbium(III) chloridhexahydrat, 99,99+%, (spormetalbasis)
Artikelnummer. 11366335 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11366335 50 g Glasflaske 50g
10526630 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366335 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 437180500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2715.00 DKK
    2295.65 DKK / 50g
    Spare 419.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 10035-01-5 | Cl3Yb·6H2O | 387,48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10035-01-5
Molekylvægt (g/mol) 387.48
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ytterbium(III) chloride hexahydrate
Smeltepunkt 865 °C
Farve Brun til Brun-Rød
Fysisk form Krystaller
Mængde 50 g
Emballage Glasflaske
Renhedsgrad noter Til analyse af spormetalbasiser
Analyseprocentområde 99.99+%
Molekylær formel Cl3Yb·6H2O
Lineær formel YbCl3·6H2O
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i absolut alkohol
Formel vægt 387.48
Procent renhed ≥99.99%
Grad Spormetalbasis
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ytterbium(III) chloride hexahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.