Få mere at vide
Ytterbium(III) chloridhexahydrat, 99,9 %, (spormetalbasis)
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterDescription
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ytterbium(III) chloride hexahydrate |
| Smeltepunkt | 865,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | 99.90% |
| Lineær formel | YbCl3·6H2O |
| Fieser | 16,384 |
| Merck Index | 14, 10105 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i absolut alkohol |
| Show More |
Safety and Handling
- Ytterbium(III) chloride hexahydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.