Få mere at vide
Ytterbium(III)chlorid, 35% min w/w aq. opløsning, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11330008
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11330008 250 mL 250ml
11310008 50 mL 50ml
11320008 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11330008 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042816.AK
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10361-91-8 | YbCl3
Påført med NiCl2 for at danne en meget effektiv katalysator til reduktiv dehalogenering af arylhalogenider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10361-91-8
Molekylær formel YbCl3
MDL nummer MFCD00011288
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ytterbium (III) chloride
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 279.40 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 35% min w/w aq. soln.
Lugt Odorless
Tæthed 1.48 g/mL at 30°C