Få mere at vide
Ytterbium(III)chlorid, 35% min w/w aq. opløsning, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11320008
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
Artikelnummer. 11320008
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042816.K2
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10361-91-8 | YbCl3
Påført med NiCl2 for at danne en meget effektiv katalysator til reduktiv dehalogenering af arylhalogenider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10361-91-8
Molekylær formel YbCl3
MDL nummer MFCD00011288
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ytterbium (III) chloride
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 279.40 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 35% min w/w aq. soln.
Lugt Odorless
Tæthed 1.48 g/mL at 30°C