Få mere at vide
Ytterbium(III) carbonate hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11302528
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11302528
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014574.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00050146
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ytterbium(III) carbonate hydrate
Smeltepunkt (decomposition)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 526.11 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton