Få mere at vide
Ytterbium(III) bromidhydrat, REacton™, 99,99% (REO)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ytterbium (III) bromide hydrate |
| Fysisk form | Lump |
| Mængde | 50 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Formel vægt | 412,77 (Vandfri) |
| Procent renhed | 99.99% |
| Grad | Reacton |