Få mere at vide
Ytterbium(III) bromide hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Artikelnummer. 11345128
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11345128 10 g 10g
11355128 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11345128 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044057.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 226944-34-9 | YbBr3·xH2O
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 226944-34-9
Molekylær formel YbBr3·xH2O
MDL nummer MFCD00049613
Synonym ytterbium bromide hydrate, acmc-20aj9h, ytterbium 3+ bromide-water 1/3/1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ytterbium (III) bromide hydrate
Fysisk form Lump
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (REO)
Formel vægt 412.77 (Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton