Få mere at vide
Ytterbium(III)bromidhydrat, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049514
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11322528
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014575.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15163-03-8
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15163-03-8
MDL nummer MFCD00049613
Synonym ytterbium bromide hydrate, acmc-20aj9h, ytterbium 3+ bromide-water 1/3/1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ytterbium(III) bromide hydrate
Smeltepunkt 300°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 412.77 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Følsomhed Very Hygroscopic