Få mere at vide
Ytterbium(III) acetate hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Artikelnummer. p-7122653
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11352528
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014576.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15280-58-7 | C6H9O6Yb | 350.18 g/mol
Yttriumacetat anvendes i vid udstrækning i elektronisk keramik, glas og elektronik. Yttriumforbindelser bruges som katalysator til ethylenpolymerisation. Yttrium bruges til fremstilling af en lang række syntetiske granater, og Yttria bruges til at fremstille Yttrium Jern Granater, som er meget effektive mikrobølgefiltre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15280-58-7
Molekylær formel C6H9O6Yb
Molekylvægt (g/mol) 350.18
MDL nummer MFCD00150127
InChI nøgle OSCVBYCJUSOYPN-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn ytterbium(3+)triacetat
SMIL [Yb+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ytterbium(III) acetate hydrate
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.9% (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water,moderately soluble in strong mineral acids.
Formel vægt 350.16 (Anhydrous)