Få mere at vide
Ytterbium(III) acetathydrat, REacton™, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11352528
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11352528 10 g 10g
11342528 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352528 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014576.09
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 15280-58-7 | C6H9O6Yb | 350,18 g/mol
Yttriumacetat anvendes i vid udstrækning i elektronisk keramik, glas og elektronik. Yttriumforbindelser bruges som katalysator til ethylenpolymerisation. Yttrium bruges til fremstilling af en lang række syntetiske granater, og Yttria bruges til at fremstille Yttrium Jern Granater, som er meget effektive mikrobølgefiltre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15280-58-7
Molekylær formel C6H9O6Yb
Molekylvægt (g/mol) 350.18
MDL nummer MFCD00150127
InChI nøgle OSCVBYCJUSOYPN-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn ytterbium(3+)triacetat
SMIL [Yb+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ytterbium(III) acetate hydrate
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99,9% (REO)
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand, moderat opløselig i stærke mineralsyrer.
Formel vægt 350,16 (Vandfri)