Få mere at vide
Ytterbium(III) acetate hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11342528
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342528 50 g 50g
11352528 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342528 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014576.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15280-58-7 | C6H9O6Yb | 350.18 g/mol
Yttriumacetat anvendes i vid udstrækning i elektronisk keramik, glas og elektronik. Yttriumforbindelser bruges som katalysator til ethylenpolymerisation. Yttrium bruges til fremstilling af en lang række syntetiske granater, og Yttria bruges til at fremstille Yttrium Jern Granater, som er meget effektive mikrobølgefiltre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15280-58-7
Molekylær formel C6H9O6Yb
Molekylvægt (g/mol) 350.18
MDL nummer MFCD00150127
InChI nøgle OSCVBYCJUSOYPN-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn ytterbium(3+)triacetat
SMIL [Yb+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ytterbium(III) acetate hydrate
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water,moderately soluble in strong mineral acids.
Formel vægt 350.16 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton