Få mere at vide
Ytterbiumfolie, 1,0 mm tyk, 99,9 % (REO)
Artikelnummer. 11365789
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11365789 50 x 50 mm Hver
11335928 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11365789 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010426.FI
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 7440-64-4 | Yb | 173,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-64-4
Molekylær formel Yb
Molekylvægt (g/mol) 173.05
MDL nummer MFCD00011286
InChI nøgle NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-mnq4o4wsi1, hydride, mnq4o4wsi1, foil, 3n, yterbio, ingot, powder, ii ion, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23992
ChEBI CHEBI:33381
IUPAC navn ytterbium
SMIL [Yb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ytterbium foil
Navn note 1,0 mm (0,04 tommer) tyk
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Lugtfri
Emballage Mylar under argon
Vægt ≈4,4g/25x25mm
Form Floret
Assay Procent Noter (REO)
Procent renhed 99.9%