Få mere at vide
Ytterbiumfolie, 0,1 mm tyk, 99,9% (REO)
Beskrivelse
Anvendes til fosfor, keramiske kondensatorer, ferritenheder, pulserende lasere og katalysatorer. Bruges til at forbedre styrken og de mekaniske egenskaber af rustfrit stål. Anvendes i fysiske dampaflejringsprocesser (PVD), herunder termisk og elektronstråle- (e-stråle) fordampning, til fremstilling af tynde film.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Pakket under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ytterbium foil |
| Navn note | 0,1 mm (0,004 tommer) tyk |
| Mængde | 50 x 50 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Emballage | Mylar under argon |
| Vægt | ≈0,43g/25x25mm |
| Form | Floret |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| FN nummer | UN3178 |
| Opløselighedsinformation | Det reagerer langsomt med vand og er opløseligt i fortyndede syrer. |
| Vis mere |