Få mere at vide
Ytterbiumfolie, 0,1 mm tyk, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11361799
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11361799 25 x 25 mm 25mm
11480280 50 x 50 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361799 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012437.FF
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-64-4 | Yb | 173,05 g/mol
Anvendes til fosfor, keramiske kondensatorer, ferritenheder, pulserende lasere og katalysatorer. Bruges til at forbedre styrken og de mekaniske egenskaber af rustfrit stål. Anvendes i fysiske dampaflejringsprocesser (PVD), herunder termisk og elektronstråle- (e-stråle) fordampning, til fremstilling af tynde film.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-64-4
Molekylær formel Yb
Molekylvægt (g/mol) 173.05
MDL nummer MFCD00011286
InChI nøgle NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-mnq4o4wsi1, hydride, mnq4o4wsi1, foil, 3n, yterbio, ingot, powder, ii ion, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23992
ChEBI CHEBI:33381
IUPAC navn ytterbium
SMIL [Yb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ytterbium foil
Navn note 0.1mm (0.004 in.) thick
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Odorless
Emballage Mylar under argon
Vægt ≈0.43g/25x25mm
Form Foil
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3178
Opløselighedsinformation It reacts slowly with water and is soluble in dilute acids.
Procent renhed 99.9%