Få mere at vide
Ytterbium, 99.9%, (trace metal basis), -12mm, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10788532 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. 10788532
Brand: Thermo Scientific Acros 297510250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-64-4
Molekylær formel Yb
Molekylvægt (g/mol) 173.05
MDL nummer MFCD00011286
InChI nøgle NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-mnq4o4wsi1, hydride, mnq4o4wsi1, foil, 3n, yterbio, ingot, powder, ii ion, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23992
ChEBI CHEBI:33381
IUPAC navn ytterbium
SMIL [Yb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ytterbium
Navn note 99.9%, -12 mm
Farve Gray
Fysisk form Pieces
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.9%
Lineær formel Yb
Merck Index 15, 10303
Formel vægt 173.04
Grad Trace Metal Basis
Emballage Glass bottle
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ytterbium
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.