Få mere at vide
MP Biomedicals™ YT-bouillon-agar (kapsler)
Shop alle MP Biomedicals produkter
:
5kg
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Molekylær biologi Certified™ |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Oversigt | YT-bouillon agar |
| Format | Kapsler |
| Formulering | pr. liter: 8 g Trypton-B; 5 g gærekstrakt-B; 5 g NaCI; 15 g Agar-B |
| Til brug med (applikation) | Bakteriekultur |
| Mængde | 5 kg |
| Prøvetype | E. coli |