Få mere at vide
YSI™ Hættemembransæt
Til brug med (udstyr):
Model 5239 Feltoxygen/temperatursonder; Model 5905 BOD Probe; og Model 85 DO/Konduktivitetsmålere, BOD Probe, DO/Conductivity Meter
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
Indeholder seks hættemembraner, en 1 oz. (30mL) flaske KCl-opløsning og en slibeskive. Til brug med 13-398-87, -88 og -89 (Model 5239 Field Oxygen/Temperature Probes); 13-299-76 (model 5905 BOD Probe); og 13-298-24 til og med-27 (model 85 DO/konduktivitetsmålere).
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Model 5239 Feltoxygen/temperatursonder; Model 5905 BOD Probe; og Model 85 DO/Konduktivitetsmålere, BOD Probe, DO/Conductivity Meter |
| Type | Cap Memebrane Kit |
| Inkluderer | Seks hættemembraner, en 1 oz. (30 mL) flaske KCl-opløsning og en slibeskive |
| Mængde | 1 sæt |