Få mere at vide
YS-035 hydrochloride, Tocris Bioscience™
Mængde:
10 mg
50 mg
Beskrivelse
A Ca2+ blocker that strikingly prolongs cardiac action potentials by inhibiting pacemaker current and K+ outward currents.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | YS-035 hydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 395.93 |
| Procent renhed | >98% |