Få mere at vide
YQ/T 31-2013 Fotoinitiatorblanding 525 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325475
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325475 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30325475 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000525AL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Methylphenyl)phenylmethanone (2-Methylbenzophenone)∣1-Benzoyl-1-hydroxycyclohexane∣2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone∣2,4-Diethylthioxanthone∣2-Benzoylbenzoic acid methyl ester∣2-Hydroxy-2-methylpropiophenone∣2-Isopropylthioxantone ITX∣2-methyl-4'-(methylthio)-2-Morpholinopropiophenone∣3-Methylbenzophenone∣4,4-Bis(diethylamino)benzophenone∣4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone∣4-Dimethylaminobenzoic acid ethyl ester∣4-Isopropylthioxantone∣4-Methylbenzophenone∣4-Phenylbenzophenon∣Benzophenone∣Methyl 2-oxo-2-Phenylacetate (Methyl Benzoylformate)∣Padimate O
CAS 131-58-8, 947-19-3, 24650-42-8, 82799-44-8, 606-28-0, 7473-98-5
Analyt- eller komponentnavne (2-Methylphenyl)phenylmethanone (2-Methylbenzophenone)∣1-Benzoyl-1-hydroxycyclohexane∣2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone∣2,4-Diethylthioxanthone∣2-Benzoylbenzoic acid methyl ester∣2-Hydroxy-2-methylpropiophenone∣2-Isopropylthioxantone ITX∣2-methyl-4'-(methylthio)-2-Morpholinopropiophenone∣3-Methylbenzophenone∣4,4-Bis(diethylamino)benzophenone∣4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone∣4-Dimethylaminobenzoic acid ethyl ester∣4-Isopropylthioxantone∣4-Methylbenzophenone∣4-Phenylbenzophenon∣Benzophenone∣Methyl 2-oxo-2-Phenylacetate (Methyl Benzoylformate)∣Padimate O
Forsendelsestilstand +20 °C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) (2-Methylphenyl)phenylmethanone (2-Methylbenzophenone) 100 μg/mL∣1-Benzoyl-1-hydroxycyclohexane 100 μg/mL∣2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone 100 μg/mL∣2,4-Diethylthioxanthone 100 μg/mL∣2-Benzoylbenzoic acid methyl ester 100 μg/mL∣2-Hydroxy-2-methylpropiophenone 100 μg/mL∣2-Isopropylthioxantone ITX 100 μg/mL∣2-methyl-4'-(methylthio)-2-Morpholinopropiophenone 100 μg/mL∣3-Methylbenzophenone 100 μg/mL∣4,4-Bis(diethylamino)benzophenone 100 μg/mL∣4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone 100 μg/mL∣4-Dimethylaminobenzoic acid ethyl ester 100 μg/mL∣4-Isopropylthioxantone 100 μg/mL∣4-Methylbenzophenone 100 μg/mL∣4-Phenylbenzophenon 100 μg/mL∣Benzophenone 100 μg/mL∣Methyl 2-oxo-2-Phenylacetate (Methyl Benzoylformate) 100 μg/mL∣Padimate O 100 μg/mL