Få mere at vide
MP Biomedicals™ YPD (YEPD) bouillon (pulver)
Artikelnummer. 11337749 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
454 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
454g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11337749 454 g 454g
11347749 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337749 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 114001022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1068.87 DKK
    932.47 DKK / 454g
    Spare 136.40 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Rigt medium til vækst af S. cerevisiae i flydende medium
  • Indeholder dextrose, pepton og gærekstrakt
  • pH 6,5 ved 300 °C
  • Bulk pulver emballage
Formulering
  • 50 g/l
  • Indhold/liter: 20g pepton, 10g gærekstrakt, 20g dextrose
Gærcellekultur
Tekniske data
Certificeringer/compliance Molekylær biologi Certified™
Indhold og opbevaring 15 °C til 30 °C
Form Pulver
Grad Molekylær biologi
Produkttype Mikrobiologiske medier
Formulering Kasein Peptone type-M 20g/L, Gærekstrakt 10g/L, Dextrose 20g/L
Til brug med (applikation) Til vækst af Saccharomyces cerevisiae i flydende medium
Emballagetype Bulk pulver
Mængde 454 g