Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals YP Base Medium
Artikelnummer. p-7076522
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11451360
Brand: Thermo Scientific Chemicals H26407.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til vedligeholdelse og udvikling af gær i molekylær mikrobiologi procedurer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Emballagetype Plastflaske
Mængde 500 g
Følsomhed Hygroskopisk; Fugt følsom