Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals YP Base Medium
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Beskrivelse
Til vedligeholdelse og udvikling af gær i molekylær mikrobiologi procedurer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Pulver |
| Emballagetype | Plastflaske |
| Mængde | 100 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk; Fugt følsom |