Få mere at vide
DURAN™ YOUTILITY™ Skruelåg
Artikelnummer. 16414954 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Trådstørrelse (metrisk):
92 mm
Artikelnummer. 16414954
Brand: DURAN™ 292292827
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
YOUTILITY™ hvid hætte er ergonomisk formet og lavet af biokompatible materialer
  • YOUTILITY™ hvid hætte er ergonomisk formet og lavet af biokompatible materialer
  • Ergonomisk formet YOUTILITY™ GL 45 skruelåg har et linerless design, der er kompatibelt med begge DURAN™ Originale GL 45 flasker og YOUTILITY™ flasker
  • Hætte støbt af biokompatibel, USP < 88> Klasse VI certificerede materialer, hvilket gør den velegnet til brug i farmaceutisk fremstilling
  • Hvid YOUTILITY™ hætter er Retrace-kodede for sporbarhed
  • Retrace-kode kan bruges til at downloade et meget specifikt overensstemmelsescertifikat
  • Materialer af farmaceutisk kvalitet
  • Polypropylen og masterbatch er i overensstemmelse med USP < 88> 121 °C Klasse VI
  • Retrace kodet for partisporbarhed
  • Overensstemmelsescertifikat (CoC)
  • Ergonomisk form med et behageligt greb
  • Omvendt kegleform for et mere sikkert greb
  • Kort gevind for hurtigere åbning og lukning
  • Det gennemprøvede forseglingssystem uden foring sikrer en væsketæt forsegling
  • Kompatibel med YOUTILITY og originale GL 45 flasker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Oversigt Skruelåg GL 45
Materiale Polypropylen
Længde (metrisk) 25.2 mm
Trådstørrelse (metrisk) 92 mm
Certificeret USP<88> Klasse VI
Halsfinish 92 mm
Diameter (metrisk) 49.5 mm