Få mere at vide
Youngstown Barrel & Drum Plastic åbne hovedspande med lange nederdelåg rød
Artikelnummer. p-4911633
Farve:
Gul
Inkluderer:
Langt nederdelåg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12553337
Brand: Youngstown Barrel & Drum 0238500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opbevar materialer i farvekodede spande
5 gallon plastik åbne hovedspande. Gul. Transport og opbevar materialer i farvekodede spande. Ikke-UN-bedømt. ID 11 1/4 in.. OD 12 tommer ca. 15 tommer Ht. 3 lbs.
Tekniske data
Produkttype Åben hovedspand (langt skørtelåg)
Lukketype Langt nederdelåg
Kapacitet (engelsk) 5 gal.
Kapacitet (metrisk) 18.92 L
Farve Gul
Til brug med (applikation) Til flytning og farvekodet opbevaring
Materiale Plast
Fragt klasse 92,5 for stk. 168
Hovedstil Åben
Inkluderer Langt nederdelåg
Længde (metrisk) 30.48 cm
Bredde (metrisk) 30.48 cm
Højde (engelsk) 14''
Højde (metrisk) 35.56 cm
Diameter (engelsk) Indre 11,25''
Diameter (engelsk) Ydre 12 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 28.575 cm
Diameter (metrisk) Udvendig 30.48 mm
Vægt (engelsk) 3.15 lb.
Vægt (metrisk) 1.42 Kg