Få mere at vide
Yohimbine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 18012790
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18012790 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18012790 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1071.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Yohimbine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yohimbine hydrochloride
CAS 65-19-0
Analyt- eller komponentnavne Yohimbine hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H26 N2 O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Yohimbine hydrochloride, Benz[g]indolo[2,3-a]quinolizine, yohimban-16-carboxylic acid deriv., Actibine, Antagonil, Aphrodyne, Dayto-Himbin, Erex, NIH 9689, NSC 19509, Thybine, Yocon, Yohimbe, Yohimbex, Yohimbine chloride, Yohimbine monohydrochloride, Yohimex, Yomax, Yohimban-16-carboxylic acid, 17-hydroxy-, methyl ester, monohydrochloride, (16alpha,17alpha)- (9CI), Yohimban-16alpha-carboxylic acid, 17alpha-hydroxy-, methyl ester, monohydrochloride (8CI)
InChI formel InChI=1S/C21H26N2O3.ClH/c1-26-21(25)19-15-10-17-20-14(13-4-2-3-5-16(13)22-20)8-9-23(17)11-12(15)6-7-18(19)24;/h2-5,12,15,17-19,22,24H,6-11H2,1H3;1H/t12-,15-,17-,18-,19+;/m0./s1
SMIL Cl.COC(=O)[C@H]1[C@@H](O)CC[C@H]2CN3CCc4c([nH]c5ccccc45)[C@@H]3C[C@H]12
IUPAC navn methyl (1S,15R,18S,19R,20S)-18-hydroxy-1,3,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21-dodecahydroyohimban-19-carboxylate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 390.9
Mængde 250 mg
Formel vægt 390.171 g/mol