Få mere at vide
Yohimbine Hydrochloride, LoGiCal
Artikelnummer. 30462905
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462905 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462905 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1071.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yohimbine hydrochloride
CAS 65-19-0
Analyt- eller komponentnavne Yohimbine hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H26 N2 O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Yohimbine hydrochloride, Benz[g]indolo[2,3-a]quinolizine, yohimban-16-carboxylic acid deriv., Actibine, Antagonil, Aphrodyne, Dayto-Himbin, Erex, NIH 9689, NSC 19509, Thybine, Yocon, Yohimbe, Yohimbex, Yohimbine chloride, Yohimbine monohydrochloride, Yohimex, Yomax, Yohimban-16-carboxylic acid, 17-hydroxy-, methyl ester, monohydrochloride, (16alpha,17alpha)- (9CI), Yohimban-16alpha-carboxylic acid, 17alpha-hydroxy-, methyl ester, monohydrochloride (8CI)
InChI formel InChI=1S/C21H26N2O3.ClH/c1-26-21(25)19-15-10-17-20-14(13-4-2-3-5-16(13)22-20)8-9-23(17)11-12(15)6-7-18(19)24;/h2-5,12,15,17-19,22,24H,6-11H2,1H3;1H/t12-,15-,17-,18-,19+;/m0./s1
Løsningstype Neat
SMIL Cl.COC(=O)[C@H]1[C@@H](O)CC[C@H]2CN3CCc4c([nH]c5ccccc45)[C@@H]3C[C@H]12
IUPAC navn methyl (1S,15R,18S,19R,20S)-18-hydroxy-1,3,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21-dodecahydroyohimban-19-carboxylate;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 390.9
Mængde 10 mg
Formel vægt 390.171 g/mol