Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Yohimbinhydrochlorid, 99 %
Artikelnummer. 10356450 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10356450 5 g Glasflaske 5g
10076193 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10356450 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 141030050
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Yohimbinhydrochlorid, CAS # 65-19-0, er enα 2-adrenerg receptorantagonist, som blokerer det centraleα 2-adrenegiske receptorer i hjernen.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Yohimbinhydrochlorid er et indolalkaloid, der stammer fra træbarken
  • Det er en antagonist afα 2-adrenerge receptorer i hjernen, hvilket reducerer virkningerne af xylazin, som er enα 2-adrenerg agonist
Applikationer
  • Yohimbin hydrochlorid blokerer det centraleα 2-adrenegiske receptorer i hjernen
  • Det kan reducere eller udrydde virkningerne af xylazin, som er enα 2-adrenerg agonist
  • Det kan have en antidiuretisk effekt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65-19-0
Molekylær formel C21H27ClN2O3
Molekylvægt (g/mol) 390.91
MDL nummer MFCD00012674
InChI nøgle PIPZGJSEDRMUAW-VJDCAHTMSA-N
Synonym yohimbine hydrochloride, antagonil, yohimbe, yohimbine hcl, aphrodine hydrochloride, yohimbine monohydrochloride, unii-nb2e1yp49f, yohimbin hydrochloride usp, nb2e1yp49f
PubChem CID 6169
IUPAC navn methyl (1S,15R,18S,19R,20S)-18-hydroxy-1,3,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21-dodecahydroyohimban-19-carboxylat;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].COC(=O)[C@H]1[C@@H](O)CC[C@H]2CN3CCC4=C(NC5=CC=CC=C45)[C@@H]3C[C@H]12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yohimbine hydrochloride
Smeltepunkt 285°C to 288°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15, 10300
Specifik rotationstilstand +99° (20°C c=1%,H2O,dry substance)
Specifik rotation + 99
Formel vægt 390.9
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Yohimbine hydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.