Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Yohimbinhydrochlorid, 98+%
Beskrivelse
Yohimbinhydrochlorid er en α2-adrenerg receptorantagonist. Den blokerer de centrale α2-adrenegiske receptorer i hjernen og forhindrer og reducerer dermed virkningerne af xylazin, en α2-adrenerg agonist. De beroligende virkninger og respirationsdepression, der følger med xylazin-administration, modvirkes og modvirkes af yohimbin. Yohimbinhydrochlorid giver også en antidiuretisk effekt og øger hjertefrekvens og blodtryk.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 g |
| Oversigt | Hvid til råhvid |
| Format | Powder |
| Til brug med (applikation) | Standard alfa-2-adrenerg antagonist |
| CAS | 65-19-0 |
| Molekylær formel | C21H26N2O3·HCl |
| Formel vægt | 390,91 g/mol |
| Synonym | 17-Hydroxyyohimban-16-carboxylic acid methyl ester hydrochloride |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Smeltepunkt | 288 °C til 290 °C |
| Vis mere |