Få mere at vide
Yoda 1, TRC
Artikelnummer. 30456560
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456560 10 mg
30453695 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30456560 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCY10078510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 448947-81-7
Molekylær formel C13H8Cl2N4S2
Molekylvægt (g/mol) 355.27
Synonym 2-[5-[[(2,6-Dichlorophenyl)methyl]thio]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]pyrazine, [5-[[(2,6-Dichlorophenyl)methyl]thio]-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-pyrazine
IUPAC navn 2-[(2,6-dichlorophenyl)methylsulfanyl]-5-pyrazin-2-yl-1,3,4-thiadiazol
SMIL Clc1cccc(Cl)c1CSc2nnc(s2)c3cnccn3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yoda 1
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H8Cl2N4S2/c14-9-2-1-3-10(15)8(9)7-20-13-19-18-12(21-13)11-6-16-4-5-17-11/h1-6H,7H2
Formel vægt 353.9567